Få mere at vide
Ethyl-2-(brommethyl)acrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442539
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442539 1 g 1g
15462539 250 mg 250mg
15452539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65384.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17435-72-2 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17435-72-2
Molekylær formel C6H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 193.04
MDL nummer MFCD00031518
InChI nøgle MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromomethyl acrylate, ethyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, 2-bromomethyl acrylic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, ethyl ester, 2-bromomethyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl-2-bromomethylacrylate, ethyl 2-bromomethylacrylate, acmc-1bo78, ksc181c2b
PubChem CID 310620
IUPAC navn ethyl-2-(brommethyl)prop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C(=C)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.398 g/mL
Kogepunkt 38°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt 81°C (178°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 1 g
Beilstein 970108
Formel vægt 193.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske