Få mere at vide
Ethyl-2-(brommethyl)acrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10087292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10087292 1 g Glasflaske 1g
10398700 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10087292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 235360010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17435-72-2 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17435-72-2
Molekylær formel C6H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 193.04
MDL nummer MFCD00031518
InChI nøgle MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromomethyl acrylate, ethyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, 2-bromomethyl acrylic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, ethyl ester, 2-bromomethyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl-2-bromomethylacrylate, ethyl 2-bromomethylacrylate, acmc-1bo78, ksc181c2b
PubChem CID 310620
IUPAC navn ethyl-2-(brommethyl)prop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C(=C)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Navn note 97%
Tæthed 1.3800g/mL
Kogepunkt 86°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=C(CH2Br)COOC2H5
Brydningsindeks 1.4770 to 1.479
Mængde 1 g
Fieser 13,322; 14,162
Specifik vægtfylde 1.38
Formel vægt 193.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.