Få mere at vide
Ethyl 2-Bromoisovalerate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052675
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052675 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052675 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1128.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 2-Bromoisovalerate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Bromoisovalerate
CAS 609-12-1
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 2-Bromoisovalerate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H13 Br O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethyl 2-Bromoisovalerate
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(Br)C(C)C
IUPAC navn ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 209.08
Mængde 100 mg
Formel vægt 208.0099 g/mol