Få mere at vide
Ethyl 2-Bromoisovalerate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 2-Bromoisovalerate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Bromoisovalerate |
| CAS | 609-12-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 2-Bromoisovalerate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H13 Br O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl 2-Bromoisovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(Br)C(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate |
| Vis mere |