Få mere at vide
Ethyl 2-bromoisovalerate, 97%
Artikelnummer. 11430727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430727 5 g 5g
11440727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22525.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 609-12-1 | C7H13BrO2 | 209.083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-12-1
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.083
MDL nummer MFCD00026855
InChI nøgle WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
PubChem CID 79068
IUPAC navn ethyl-2-brom-3-methylbutanoat
SMIL CCOC(=O)C(C(C)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromoisovalerate
Kogepunkt 185°C to 186°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Pungent
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1099039
Formel vægt 209.09
Procent renhed 97%