Få mere at vide
Ethyl 2-bromoisobutyrat, 98+%
Artikelnummer. 11419827
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419827 250 g 250g
11409827 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22785.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195,06 g/mol
Ethyl-2-bromisobutyrat bruges som en ATRP-initiator (Atom Transfer Radical Polymerization), der vil generere en polymer med en ethylendegruppe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-2-bromisobutyrat bruges som
en ATRP-initiator (Atom Transfer Radical Polymerization), der vil generere en polymer med en ethyl-endegruppe.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer, baser, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 600-00-0
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
MDL nummer MFCD00000123
InChI nøgle IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 11745
IUPAC navn ethyl-2-brom-2-methylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromoisobutyrate
Tæthed 1.329
Kogepunkt 162 °C til 164 °C
Flammepunkt 57 °C (135 °F)
Brydningsindeks 1.444
Mængde 250 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1098947
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, æter. Uopløselig i vand.
Formel vægt 195.06
Procent renhed ≥98%