Få mere at vide
Ethyl-2-brom-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434766
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434766 1 g 1g
15444766 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59076.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 238749-50-3 | Molekylformel: C9H8BrNO2S | Molekylvægt: 274,132 g/mol
Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat bruges som et vigtigt råmateriale i organisk syntese.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat bruges som et vigtigt råmateriale i organisk syntese.
Opløselighed
Sparsomt opløseligt i vand.
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 238749-50-3
Molekylær formel C9H8BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 274.132
MDL nummer MFCD15730638
InChI nøgle KXGSKTSSCQBDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, ethyl 2-bromothieno<3,2-b>pyrrole-5-carboxylate, 2-bromo-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4h-thieno 3.2-b pyrrole-5-carboxylate, 2-bromothieno 3,2-b-pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromothieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 13164349
IUPAC navn ethyl-2-brom-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(S2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Mængde 1 g
Beilstein 4426004
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 274.13
Procent renhed 95%