Få mere at vide
Ethyl-2-brom-4,4,4-trifluorbutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465317 250 mg 250mg
15455317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32572.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-33-9 | C6H8BrF3O2 | 249.027 g/mol
Ethyl-2-brom-4,4,4-trifluorbutyrat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 2-brom-4,4,4-trifluorbutyrat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-33-9
Molekylær formel C6H8BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 249.027
MDL nummer MFCD10687235
InChI nøgle POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 45594306
IUPAC navn ethyl-2-brom-4,4,4-trifluorbutanoat
SMIL CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate
Kogepunkt 67°C (18 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 249.03
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.