missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-Bromo-3-oxobutanoate (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Bromo-3-oxobutanoate |
| CAS | 609-13-2 |
| Molekylær formel | C6H9O3Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-3-oxo-butyric acid ethyl ester, 2-Bromo-3-oxobutanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromo-3-oxobutanoate, Ethyl 2-bromo-3-oxobutyrate, Ethyl 2-bromoacetoacetate, Ethyl alpha-bromoacetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9BrO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(Br)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 2-bromo-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.03 |
| Formel vægt | 207.9735 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?