Få mere at vide
Ethyl-2-brom-3-methylbutyrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11934941 50 g Glasflaske 50g
10065780 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409790500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 609-12-1 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-12-1
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.08
InChI nøgle WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
PubChem CID 79068
IUPAC navn ethyl-2-brom-3-methylbutanoat
SMIL CCOC(=O)C(C(C)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate
Farve Grå
Kogepunkt 77.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCHBrCOOC2H5
Brydningsindeks 1.4485 to 1.4505
Mængde 50 g
Formel vægt 209.08
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystals, Powder or Flakes