Få mere at vide
Ethyl 2-Bromo-2-methyl-d3-propionate-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid Ethyl Ester-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 64768-38-3 |
| Molekylær formel | C6 D6 H5 Br O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-bromo-2-(methyl-d3)-, ethyl ester (9 CI), Ethyl 2-Bromo-2-methyl-d3-propionate-3,3,3-d3, 2-Bromo-2-(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 acid ethyl ester, Ethyl 2-bromo-2-(methyl-d3)propanoate-3,3,3-d3, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid Ethyl Ester-D6 (dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)(C(=O)OCC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | ethyl 2-bromo-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.0913 |
| Formel vægt | 200.0319 g/mol |
| Vis mere |