Få mere at vide
Ethyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphono] Propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphono] Propionate |
| CAS | 107905-52-2 |
| Molekylær formel | C9 H13 F6 O5 P |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13F6O5P/c1-3-18-7(16)6(2)21(17,19-4-8(10,11)12)20-5-9(13,14)15/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | ethyl 2-[bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphoryl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.16 |
| Formel vægt | 346.0405 |