Få mere at vide
Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 215.0906 |