Få mere at vide
Ethyl 2-Azidoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Azidoacetate |
| CAS | 637-81-0 |
| Molekylær formel | C4H7N3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | ethyl 2-azidoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.12 |
| Formel vægt | 129.0538 |