Få mere at vide
Ethyl 2-aminothiophen-3-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30379704
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30379704 2 g
1 options
Artikelnummer. 30379704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8993252G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate
CAS 31891-06-2
Molekylær formel C7 H9 N O2 S
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)5-3-4-11-6(5)8/h3-4H,2,8H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccsc1N
IUPAC navn ethyl 2-aminothiophen-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 171.22
Formel vægt 171.0354