Få mere at vide
Ethyl 2-aminothiophen-3-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15428128
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428128 25 g 25g
15438128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61559.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 31891-06-2 | C7H9NO2S | 171,214 g/mol
Ethyl-2-aminothiophen-3-carboxylat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylat bruges som et organisk kemisk
syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31891-06-2
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.214
MDL nummer MFCD01566303
InChI nøgle MKJQYFVTEPGXIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-aminothiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-aminothiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, pubchem22914, acmc-209hpg, ethyl 2-amino-3-thenoate
PubChem CID 1988156
IUPAC navn ethyl-2-aminothiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 171.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof