Få mere at vide
Ethyl 2-aminothiazol-5-carboxylat, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate |
| Smeltepunkt | 158 °C til 160 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Formel vægt | 172.21 |
| Procent renhed | 97% |