Få mere at vide
Ethyl 2-aminothiazol-5-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15454397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454397 1 g 1g
15464397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31769.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32955-21-8 | C6H8N2O2S | 172,202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32955-21-8
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00602139
InChI nøgle VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylate ethyl ester, 2-aminothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-amino thiazole-5-carboxylate, zlchem 456
PubChem CID 314628
IUPAC navn ethyl-2-amino-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(S1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 172.21
Procent renhed 97%