Få mere at vide
Ethyl-2-aminothiazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463967
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463967 10 g 10g
15453967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30634.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 5398-36-7 | Molekylformel: C6H8N2O2S | Molekylvægt: 172,202 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5398-36-7
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00619079
InChI nøgle XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazoleformate, 2-amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-aminothiazole-4-ethyl formate, 2-aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate, ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 73216
IUPAC navn ethyl-2-amino-1,3-thiazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 175 °C til 178 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 172.21
Procent renhed 98%