Få mere at vide
Ethyl 2-aminopyridin-4-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15487788
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487788 5 g 5g
15497788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61280.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 13362-30-6 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Ethyl-2-aminopyridin-4-carboxylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 2-aminopyridin-4-carboxylat er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13362-30-6
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD03791260
InChI nøgle XVBZFXZNJAFCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-aminoisonicotinate, 2-amino-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, 2-aminoisonicotinic acid ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl pyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16599, acmc-209bt6
PubChem CID 7015521
IUPAC navn ethyl-2-aminopyridin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver