Få mere at vide
Ethyl 2-aminooxazol-4-carboxylat, 95%
Artikelnummer. 15415277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415277 1 g 1g
15425277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32542.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 177760-52-0 | C6H8N2O3 | 156,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177760-52-0
Molekylær formel C6H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 156.14
MDL nummer MFCD06659907
InChI nøgle NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 319549
IUPAC navn ethyl-2-amino-1,3-oxazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=COC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 124°C to 128°C
Mængde 1 g
Synonym ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-aminooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-amino-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole, ethyl 2-amino-4-oxazolecarboxylate, pubchem18558, acmc-1c3gt
Formel vægt 156.14
Procent renhed 95%