Få mere at vide
Ethyl 2-aminonicotinate, 98%
Artikelnummer. 15452389
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452389 100 g 100g
15432389 5 g 5g
15442389 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64957.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13362-26-0 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13362-26-0
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD01569452
InChI nøgle KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12433260
IUPAC navn ethyl-2-aminopyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-aminonicotinate
Smeltepunkt 90°C to 96°C (literature)
Mængde 100 g
Beilstein 124680
Synonym ethyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid ethyl ester, ethyl2-aminonicotinate, 2-aminonicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino nicotinic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem12921, rarechem al bi 1234, buttpark 23\07-65
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof