Få mere at vide
Ethyl 2-Aminoindole-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Aminoindole-3-carboxylate |
| CAS | 6433-72-3 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 1H-Indole-3-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester (7CI,8CI), 2-Amino-1H-indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-Amino-3-carbethoxyindole, Ethyl 2-aminoindole-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-15-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12/h3-6,13H,2,12H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(N)[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | ethyl 2-amino-1H-indole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vægt | 204.0899 |