Få mere at vide
Ethyl 2-Aminoindole-3-carboxylate, TRC
Artikelnummer. 30383588
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30383588 1 g
1 options
Artikelnummer. 30383588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8985251G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Aminoindole-3-carboxylate
CAS 6433-72-3
Molekylær formel C11 H12 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym 1H-Indole-3-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester (7CI,8CI), 2-Amino-1H-indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-Amino-3-carbethoxyindole, Ethyl 2-aminoindole-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-15-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12/h3-6,13H,2,12H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1c(N)[nH]c2ccccc12
IUPAC navn ethyl 2-amino-1H-indole-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Formel vægt 204.0899