Få mere at vide
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophen-3-carboxylat, 97 %
Artikelnummer. 15496687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496687 1 g 1g
15406697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33823.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 4815-34-3 | C13H13NO2S | 247,312 g/mol
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophen-3-carboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophen-3-carboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4815-34-3
Molekylær formel C13H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 247.312
MDL nummer MFCD01829801
InChI nøgle WIVNPGXPJBBZQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, enamine_004942, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-phenylthiophene, ethyl 2-azanyl-5-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl thiophene-3-carboxylic ethyl ester, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 638860
IUPAC navn ethyl-2-amino-5-phenylthiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Smeltepunkt 121 °C til 123 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 247.32
Procent renhed 97%