Få mere at vide
Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate, 95%
Artikelnummer. 15418338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418338 1 g 1g
15428338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61766.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4815-32-1 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4815-32-1
Molekylær formel C8H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 185.241
MDL nummer MFCD01922142
InChI nøgle AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylate, ksc590m8t, aronis25101, 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester
PubChem CID 4062885
IUPAC navn ethyl-2-amino-5-methylthiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 185.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof