Få mere at vide
Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate, 96%
Artikelnummer. 15488355
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488355 5 g 5g
15498355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33196.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4815-29-6 | C10H13NO2S | 211.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4815-29-6
Molekylær formel C10H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 211.28
MDL nummer MFCD00102063
InChI nøgle BOJXCJDYZJSPMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_004067, ethyl 2-aminocyclopentathiophene-3-carboxylate
PubChem CID 264105
IUPAC navn ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Smeltepunkt 95°C to 96°C
Mængde 5 g
Formel vægt 211.28
Procent renhed 96%