Få mere at vide
Ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophen-3-carboxylat, 96%
Artikelnummer. 15458785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458785 5 g 5g
15448785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34116.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 40106-13-6 | C12H17NO2S | 239,333 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40106-13-6
Molekylær formel C12H17NO2S
Molekylvægt (g/mol) 239.333
MDL nummer MFCD00216932
InChI nøgle XTUHIGALMIGZST-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohepta b thiophene-3-carboxylate, aronis24232, ethyl 2-aminocycloheptathiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxy-carbonyl-4,5-pentamethylenethiophene
PubChem CID 292644
IUPAC navn ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Smeltepunkt 87 °C til 88 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i methanol og ethanol.
Formel vægt 239.33
Procent renhed 96%