Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetat, TRC
Artikelnummer. 30376176
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30376176 25 g
1 options
Artikelnummer. 30376176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89933025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Amino-4-thiazoleacetate
CAS 53266-94-7
Molekylær formel C7H10N2O2S
Mængde 25 g
Synonym 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, (2-Amino-4-thiazolyl)acetic Acid Ethyl ester, (2-Amino-thiazole-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(carbethoxymethyl)thiazole, 2-Amino-4-(ethoxycarbonylmethyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-[(ethoxycarbonyl)methyl]thiazole, 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
SMIL CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
IUPAC navn Ethyl2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 186.23
Formel vægt 186.0463