Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10303292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10303292 5 g Glass Bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10303292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 53266-94-7
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
MDL nummer MFCD00005330
InChI nøgle SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC navn ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
SMIL CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate
Smeltepunkt 91.0°C to 95.0°C
Farve Yellow to Beige
Flammepunkt 185°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Beilstein 27,336
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 186.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder