Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat, 96%
Artikelnummer. 15424527
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424527 1 g 1g
15417925 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31867.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 4815-36-5 | C13H13NO2S | 247,312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4815-36-5
Molekylær formel C13H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 247.312
MDL nummer MFCD00126391
InChI nøgle WYTHTMKMOSPACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, amino-2 ethoxycarbonyl-3 phenyl-4 thiophene french, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, cbmicro_024541, enamine_004212
PubChem CID 73242
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 247.32
Procent renhed 96%