Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030780
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457855 1 g 1g
15467855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31633.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15854-08-7
Molekylær formel C14H15NO2S
Molekylvægt (g/mol) 261.339
MDL nummer MFCD01827729
InChI nøgle GOQSMGNEJVWZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-p-tolyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methylphenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-p-tolythiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-4-methylphenyl thiophene, 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methylphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 705801
IUPAC navn ethyl 2-amino-4-(4-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate
Smeltepunkt 105°C to 107°C
Mængde 1 g
Formel vægt 261.35
Procent renhed ≥97%