Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, 98+%
Artikelnummer. 11419712
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419712 5 g 5g
11409712 1 g 1g
11429712 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419712 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10790.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 43088-42-2 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43088-42-2
Molekylær formel C8H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 185.241
MDL nummer MFCD00051669
InChI nøgle ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
PubChem CID 521132
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-methylthiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Mængde 5 g
Beilstein 1366073
Formel vægt 185.25
Procent renhed ≥98%