Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11442928
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442928 25 g 25g
11432928 5 g 5g
11458716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16896.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 7210-76-6 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7210-76-6
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
MDL nummer MFCD00123414
InChI nøgle WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 343747
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)N=C(N)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 172 °C til 176 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Synonym ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl thiazole, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl-thiazole, ethyl 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
Formel vægt 186.22
Procent renhed 97%