Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449629
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31449629 10 g
31434864 5 g
31444723 100 g
31435985 25 g
31441969 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31449629 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12817210g
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
CAS 81633-29-6
Molekylær formel C8H11N3O2
MDL nummer MFCD00052622
Mængde 10 g
SMIL O=C(C1=CN=C(N)N=C1C)OCC
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Procent renhed 98%