Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidin-5-carboxylat, 95%
Artikelnummer. 11326946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326946 25 g 25g
11306946 1 g 1g
11316946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06654.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 15400-53-0 | C7H9N3O3 | 183,167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15400-53-0
Molekylær formel C7H9N3O3
Molekylvægt (g/mol) 183.167
MDL nummer MFCD00039708
InChI nøgle HRRHGLKNOJHIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-carboethoxy-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-hydroxy-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-oxo-3h-pyrimidine-5-carboxylate, 1rry, acmc-209xd5
PubChem CID 84894
ChEBI CHEBI:39721
IUPAC navn ethyl-2-amino-6-oxo-lH-pyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(NC1=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Smeltepunkt ∽300 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 165835
Formel vægt 183.17
Procent renhed 95%