Få mere at vide
Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidin-5-carboxylat, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate |
| Smeltepunkt | ∽300 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 165835 |
| Formel vægt | 183.17 |
| Procent renhed | 95% |