Få mere at vide
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10343482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10343482 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10343482 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 251280100
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4506-71-2
InChI nøgle CDYVTVLXEWMCHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78262
IUPAC navn ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Navn note 99%
Smeltepunkt 113,0 °C til 117,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H15NO2S
Mængde 10 g
Synonym ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-, ethyl ester, ethyl2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, methylaminotetrahydrobenzothiophenecarboxylate, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-tetramethylenethiophene, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylate, ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 225.31
Formel vægt 225.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.