Få mere at vide
Ethyl-2-amino-4-(4-pyridyl)thiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413956 1 g 1g
15423956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58069.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 117516-88-8 | Molecular Formula: C12H12N2O2S | Molecular Weight: 248.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares tørt og køligt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117516-88-8
Molekylær formel C12H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 248.3
MDL nummer MFCD01922021
InChI nøgle LKLAPQXKZAVVPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-pyridinyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-pyridin-4-yl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-4-pyridinyl-, ethyl ester, 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20mn8d, cbmicro_021712, ethyl 2-azanyl-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 874726
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-pyridin-4-ylthiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=NC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-(4-pyridyl)thiophene-3-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 248.29
Procent renhed 97%