Få mere at vide
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluor-3-(trifluormethyl)butyrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438665
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438665 1 g 1g
15448665 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33837.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78185-92-9
Molekylær formel C7H9F6NO2
Molekylvægt (g/mol) 253.14
MDL nummer MFCD00040845
InChI nøgle PGOSQXOLEQZPBM-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-dl-valinate, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butanoate, ethyl 2s-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butanoate, 4,4,4,4',4',4'-hexafluorovaline, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl b, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butyrate, 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 52991940
IUPAC navn ethyl-2-amino-4,4,4-trifluor-3-(trifluormethyl)butanoat
SMIL CCOC(=O)C(N)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Kogepunkt 70°C to 72°C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.36
Mængde 1 g
Formel vægt 253.14
Procent renhed 95%