Få mere at vide
Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488395
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488395 1 g 1g
15498395 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33319.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193140-71-5
Molekylær formel C5H9ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.58
MDL nummer MFCD14525479
InChI nøgle MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45790935
SMIL Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Smeltepunkt ∼149°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn ethyl-2-amino-3,3,3-trifluorpropanoat-hydrochlorid
Formel vægt 207.58
Procent renhed 96%