Få mere at vide
Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 11935411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11935411 5 g 5g
11925411 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446640050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 193140-71-5 | C5H9ClF3NO2 | 207.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193140-71-5
Molekylær formel C5H9ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.58
MDL nummer MFCD14525479
InChI nøgle MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45790935
IUPAC navn ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate;hydrochloride
SMIL Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-3, 3, 3-trifluoropropionate hydrochloride
Smeltepunkt 218°C to 220°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Mængde 5 g
Formel vægt 207.58
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.