Få mere at vide
Ethyl-2-amino-1-cyclopenten-1-carboxylat, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10333063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10333063 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 10333063 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292775000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Navn note 99%
CAS 7149-18-0
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H13NO2
MDL nummer MFCD00216929
Mængde 500 mg
Synonym ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopent-1-enecarboxylate, 2-amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclopent-1-ene-1-carboxylate, 2-amino-cyclopent-1-enecarboxylicacidethylester, ethyl trans-2-aminocyclopentenecarboxylate, ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate #, 2-aminocyclopentene-1-carboxylic acid ethyl ester, cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylicacid, 2-amino-, ethyl ester
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol and ethanol
InChI nøgle FMEHILPGLKGSCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)CCC1
IUPAC navn ethyl-2-aminocyclopenten-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 155.20
PubChem CID 243333
Formel vægt 155.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.