Få mere at vide
Ethyl-2-amino-1-cyclohexen-1-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10757202 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10757202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334260010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 1128-00-3 | Molekylformel: C9H15NO2 | Molekylvægt: 169,22 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128-00-3
Molekylær formel C9H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 169.22
MDL nummer MFCD01863243
InChI nøgle JBZVWABPSHNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate, ethyl 2-aminocyclohex-1-enecarboxylate, 2-amino-cyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohex-1-ene-1-carboxylate, 2-amino-1-cyclohexenecarboxylic acid ethyl ester, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-aminocyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester, 1-cyclohexene-1-carboxylicacid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-cyclohex-1-enecarboxylicacidethylester, ethyl cis-2-aminocyclohexenecarboxylate
PubChem CID 312929
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate
Navn note 98%
Smeltepunkt 70 °C til 74 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C6H8COOCH2CH3
Mængde 1 g
IUPAC navn ethyl-2-aminocyclohexen-1-carboxylat
Formel vægt 169.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller