Få mere at vide
Ethyl 2-Amino-1,3-thiazol-4-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30379159
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30379159 1 g
1 options
Artikelnummer. 30379159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6784651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate
CAS 5398-36-7
Molekylær formel C6H8N2O2S
Mængde 1 g
Synonym 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-Amino-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Aminothiazol-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate Ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, NSC 43547, NSC 4464
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
SMIL CCOC(=O)c1csc(N)n1
Molekylvægt (g/mol) 172.2
Formel vægt 172.0306