Få mere at vide
Ethyl 2-amidinoacetat hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15421419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421419 25 g 25g
15401419 1 g 1g
15411419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64288.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57508-48-2 | C5H11ClN2O2 | 166,605 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk
mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57508-48-2
Molekylær formel C5H11ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.605
MDL nummer MFCD06797615
InChI nøgle VOHFLYOSVGWQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-carbamimidoylacetate hydrochloride, 3-amino-3-imino-propanoic acid, ethyl ester hcl, carbamimidoyl-acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hcl, ethyl 3-amino-3-iminopropanate hydrochloride, ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hcl, 3-amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 15555354
IUPAC navn ethyl-3-amino-3-iminopropanoat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)CC(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
Smeltepunkt 105 °C til 108 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3694030
Formel vægt 166.6
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof