Få mere at vide
Ethyl 2-acetylisonicotinat, 96%
Artikelnummer. 15437717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437717 1 g 1g
15447717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36911.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 25028-32-4 | C10H11NO3 | 193,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25028-32-4
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD11042531
InChI nøgle LUMZQFHOBXCXOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-acetylisonicotinate, 2-acetyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyac32, 2-acetyl-isonicotinic acid ethyl ester, 2-acetylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 55265486
IUPAC navn ethyl-2-acetylpyridin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-acetylisonicotinate
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Farve Fløde
Mængde 1 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Fused Solid