Få mere at vide
Ethyl 2-Acetylhexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Acetylhexanoate |
| CAS | 1540-29-0 |
| Molekylær formel | C10H18O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ethyl 2-Butyl-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Butylacetoacetate, Ethyl 2-Butylacetylacetate, Ethyl alpha-Butylacetoacetate, NSC 11771, NSC 25322, NSC 404202, 2-Acetylhexanoic Acid Ethyl Ester, 3-Carbethoxy-2-heptanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-4-6-7-9(8(3)11)10(12)13-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCC(C(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-acetylhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.1256 |