Få mere at vide
Ethyl 2-Acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate |
| CAS | 162246-77-7 |
| Molekylær formel | C10 H19 O7 P |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(OC(=O)C)P(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-acetyloxy-2-diethoxyphosphorylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.23 |
| Formel vægt | 282.0868 |