missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-Acetamido-2-ethoxycarbonyl-3-(2-ethyl-5-methyl-3-oxoisoxazolin-4-yl)propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Acetamido-2-ethoxycarbonyl-3-(2-ethyl-5-methyl-3-oxoisoxazolin-4-yl)propionate |
| CAS | 127020-33-1 |
| Molekylær formel | C16H24N2O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Acetylamino-2-(2-ethyl-5-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-isoxazol-4-ylmethyl)-malonic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O7/c1-6-18-13(20)12(10(4)25-18)9-16(17-11(5)19,14(21)23-7-2)15(22)24-8-3/h6-9H2,1-5H3,(H,17,19) |
| SMIL | CCOC(=O)C(CC1=C(C)ON(CC)C1=O)(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-acetamido-2-[(2-ethyl-5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)methyl]propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.37 |
| Formel vægt | 356.1584 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?