missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-thioglucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-thioglucopyranoside |
| CAS | 122331-70-8 |
| Molekylær formel | C10H19NO5S |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-1-thio-beta-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO5S/c1-3-17-10-7(11-5(2)13)9(15)8(14)6(4-12)16-10/h6-10,12,14-15H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)/t6-,7-,8-,9-,10+/m1/s1 |
| SMIL | CCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.33 |
| Formel vægt | 265.0984 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?